Learn More
1-(2-hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
25 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(2-Hydroxy-1-naphthyl)ethan-1-one |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber glass bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 186.21 |
Percent Purity | 97% |