Learn More
1,2-Naphthoquinone, 95%, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10138003
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
524-42-5
C10H6O2
158.16
MFCD00001698
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
10667
CHEBI:34055
naphthalene-1,2-dione
O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
524-42-5
C10H6O2
158.16
MFCD00001698
KETQAJRQOHHATG-UHFFFAOYSA-N
1,2-naphthoquinone, 1,2-naphthalenedione, o-naphthoquinone, beta-naphthoquinone, 1,2-naphthaquinone, 1,2-naftochinon, .beta.-naphthoquinone, 1,2-naftochinon czech, ccris 1558, 1,2-dihydronaphthalene-1,2-dione
10667
CHEBI:34055
naphthalene-1,2-dione
O=C1C=CC2=CC=CC=C2C1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 2-Naphthoquinone
Nota nome tech., 97%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 136.0°C to 141.0°C
Colore Colorless or White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Beilstein 07, 709
Fieser 01,713
Indice di Merck 15, 6479
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in 5% naoh,5% nahco3 and conc. h2so4,soluble in alcohol,benzene and ether
Peso formulazione 158.16
Percent Purity 95%
Grado Technical
Forma fisica Crystalline Mass or Waxy Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,2-Naphthoquinone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.