Learn More
1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride, ≥97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(2-Phenoxyphenyl)methanamine hydrochloride |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 235.71 |
Percent Purity | 97% |