Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1.2mm ID Direct Straight-through Liners
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
29.60€ - 117.00€
Specifica
Lunghezza (sistema metrico) | 78.5 mm |
---|---|
Product Type Specs | GC Inlet Liner, Direct, Straight-Through Liner |
Diametro (sistema metrico) interno | 1.2 mm |
Diametro (sistema metrico) esterno | 6.3 mm |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent and Thermo Scientific Instruments |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12997141
|
Trajan Scientific and Medical™
09201601 |
1 Ea. |
29.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10350321
|
Trajan Scientific and Medical™
092016 |
5/Pk. |
117.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Agilent and Thermo Scientific instruments
Specifica
78.5 mm | |
1.2 mm | |
Agilent and Thermo Scientific Instruments |
GC Inlet Liner, Direct, Straight-Through Liner | |
6.3 mm |