Learn More
1-(3,5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(3, 5-Dichlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 299.16 |
Percent Purity | 97% |