Learn More
1,3-Dichloroacetone, 96%, ACROS Organics™
Catalog Number 10694852
Click to view available options
Quantità:
25 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dichloropropan-2-one
ClCC(=O)CCl
534-07-6
C3H4Cl2O
126.96
MFCD00000937
SUNMBRGCANLOEG-UHFFFAOYSA-N
1,3-dichloroacetone, 1,3-dichloro-2-propanone, 1,3-dichloropropanone, s-dichloroacetone, sym-dichloroacetone, bis chloromethyl ketone, 2-propanone, 1,3-dichloro, acetone, 1,3-dichloro, chloromethyl ketone
10793
1,3-dichloropropan-2-one
ClCC(=O)CCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 3-Dichloroacetone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 42°C
Colore White or Colorless
Densità 1.3830g/mL
Punti di ebollizione 172°C to 173°C
Punto d'infiammabilità 89°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare ClCH2COCH2Cl
Quantità 50 g
Beilstein 01, 655
Fieser 02,109
Indice di Merck 15, 3061
Gravità specifica 1.383
Informazioni di solubilità Solubility in water: 27.9g/L water (20° c). Other solubilities: 464g/L toluene (20°C),soluble in alcohol,ether and hexane,slightly soluble in acetone,benzene,chloroform,and methanol
Peso formulazione 126.97
Percent Purity 96%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,3-Dichloroacetone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.