missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-thiazol-2-ylmethylamine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1, 3-Thiazol-2-ylmethylamine hydrochloride |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 150.63 |
Percent Purity | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'