Learn More
1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11936681
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
283-38-5
C7H14N2
126.2
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
398407
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane
C1CN2CCC1NCC2
283-38-5
C7H14N2
126.2
XJKNACDCUAFDHD-UHFFFAOYSA-N
1,4-diazabicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazobicylco 3.2.2 nonane, 1,4-diaza-bicyclo 3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo-3.2.2 nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2 _nonane, 1,4-diazabicyclo 3.2.2-nonane
398407
1,4-diazabicyclo[3.2.2]nonane
C1CN2CCC1NCC2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1,4-Diazabicyclo[3.2.2]nonane
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58.0°C to 79.0°C
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 77.0°C to 79.0°C (6.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Waxy Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Diazabicyclo¢3.2.2!nonane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.