Learn More
1,4-Difluorobenzene, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10665532
Click to view available options
Quantità:
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzene
FC1=CC=C(F)C=C1
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
540-36-3
C6H4F2
114.10
MFCD00000344
QUGUFLJIAFISSW-UHFFFAOYSA-N
p-difluorobenzene, benzene, 1,4-difluoro, para-difluorobenzene, benzene, p-difluoro, 2,5-difluorobenzene, unii-y9fq2ef0z6, 1,4-difluorbenzol, y9fq2ef0z6, benzene,4-difluoro, pubchem2309
10892
CHEBI:38585
1,4-difluorobenzene
FC1=CC=C(F)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 4-Difluorobenzene
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -13°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1700g/mL
Punti di ebollizione 88°C to 89°C
Punto d'infiammabilità 2°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare C6H4F2
Indice di rifrazione 1.4400 to 1.442
Quantità 25 mL
Beilstein 05, 199
Indice di Merck 15, 3167
Gravità specifica 1.17
Peso formulazione 114.09
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1,4-Difluorobenzene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.