Learn More
1,4-Diisocyanatobutane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757721
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocyanatobutane
C(CCN=C=O)CN=C=O
4538-37-8
C6H8N2O2
140.14
MFCD00075559
OVBFMUAFNIIQAL-UHFFFAOYSA-N
350453
1,4-diisocyanatobutane
C(CCN=C=O)CN=C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 4-Diisocyanatobutane
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 102.0°C to 104.0°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare OCN(CH2)4NCO
Indice di rifrazione 1.4510 to 1.4530
Quantità 1 g
Numero UN 2206
Gravità specifica 1.1
Sinonimo 1,4-butanediisocyanate, tetramethylene diisocyanate, 1,4-disocyanatobutane, acmc-1afua, 1,4-diisocyanato-butane, butane-1,4-diisocyanate, #, butane,1,4-diisocyanato, 1,4-butanediyl diisocyanate, butane, 1,4-diisocyanato
Peso formulazione 140.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid