Learn More
1-(4-Methoxyphenyl)piperazine, 96%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
25 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine |
Nota nome | 96% |
CAS min. % | 95.0 |
CAS max % | 100.0 |
Colore | Amber to Yellow |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 95% min. (GC) |
Imballaggio | Glass bottle |
Quantità | 25 g |
Peso formulazione | 192.25 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 1-(4-Methoxyphenyl)piperazine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.