Learn More
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifications
Materiale o nome chimico | 1, 7, 7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-amine hydrochloride |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 10 g |
Peso formulazione | 189.73 |
Percent Purity | 97% |