Learn More
1,9-Nonanediol, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10755401
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
3937-56-2
C9H20O2
160.26
MFCD00002991
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
19835
nonane-1,9-diol
C(CCCCO)CCCCO
3937-56-2
C9H20O2
160.26
MFCD00002991
ALVZNPYWJMLXKV-UHFFFAOYSA-N
1,9-nonanediol, 1,9-dihydroxynonane, .alpha.,.omega.-nonanediol, nonamethylene glycol, alpha,omega-nonanediol, 1,9-nonandiol, 1,9-nonane-diol, nonan-1,9-diol, acmc-209j4x
19835
nonane-1,9-diol
C(CCCCO)CCCCO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1, 9-Nonanediol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 44°C to 48°C
Colore White
Densità 0.9180g/mL
Punti di ebollizione 177°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 162°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare HO(CH2)9OH
Quantità 25 g
Beilstein 01, 493
Gravità specifica 0.918
Informazioni di solubilità Solubility in water: 9g/L (20°C)
Viscosità 52.6 mPa.s (50°C)
Peso formulazione 160.26
Percent Purity 99%
Forma fisica Fused Crystalline Solid