Learn More
1-Benzothiophene-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2695553
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
1-benzothiophene-3-carboxylic acid
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
5381-25-9
C9H6O2S
178.205
MFCD01846406
DRBLTQNCQJXSNU-UHFFFAOYSA-N
benzo b thiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylic acid, benzothiophene-3-carboxylicacid, pubchem13463, acmc-20a10z, ksc178m8d, 1-benzo b thiophene-3-carboxylic acid, #, thianaphthene-3-carboxylic acid
601280
1-benzothiophene-3-carboxylic acid
C1=CC=C2C(=C1)C(=CS2)C(=O)O
Materiale o nome chimico 1-Benzothiophene-3-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.21
Percent Purity 97%