Learn More
1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
100g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-[(Benzyloxy)carbonyl]piperidine-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 100g |
Peso formulazione | 263.29 |
Percent Purity | 97% |