Learn More
1-Bromo-2-pentyne, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11914501
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
16400-32-1
C5H7Br
147.02
MFCD00236363
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
85399
1-bromopent-2-yne
CCC#CCBr
16400-32-1
C5H7Br
147.02
MFCD00236363
VDHGRVFJBGRHMD-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-2-pentyne, 2-pentynyl bromide, 2-pentyne, 1-bromo, 1-bromo-pent-2-yne, 1-bromo-2-pentine, 2-pentyn-1-yl bromide, acmc-1c6g2
85399
1-bromopent-2-yne
CCC#CCBr
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Bromo-2-pentyne
Colore Yellow
Punti di ebollizione 40°C to 41°C (20.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 36°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.508
Quantità 1 g
Peso formulazione 147.01
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-2-pentyne
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.