Learn More
1-Bromo-3,4-difluorobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10003060
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Glass bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
348-61-8
C6H3BrF2
192.99
MFCD00000304
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
67675
4-bromo-1,2-difluorobenzene
FC1=CC=C(Br)C=C1F
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
348-61-8
C6H3BrF2
192.99
MFCD00000304
YMQPKONILWWJQG-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-3,4-difluorobenzene, 3,4-difluorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-difluoro, 3,4-difluorobromebenzene, 4-bromo-1,2-difluoro-benzene, 3,4-difluoro-1-bromobenzene, paragos 390209, fr bf de, pubchem2303, 3,4-difluorophenylbromide
67675
4-bromo-1,2-difluorobenzene
FC1=CC=C(Br)C=C1F
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Bromo-3, 4-difluorobenzene
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -4°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.7070g/mL
Punti di ebollizione 150°C to 151°C
Punto d'infiammabilità 33°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3F2
Indice di rifrazione 1.5040 to 1.506
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.707
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 193
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Bromo-3,4-difluorobenzene
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.