Learn More
1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10217750
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass bottle
26189-59-3
C6H12ClN
133.62
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
640792
1-chloro-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amine
CC(=C(N(C)C)Cl)C
26189-59-3
C6H12ClN
133.62
GQIRIWDEZSKOCN-UHFFFAOYSA-N
1-chloro-n,n,2-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl-1-propen-1-amine, ghosez inverted exclamation markas reagent, 1-propen-1-amine, 1-chloro-n,n,2-trimethyl, 1-chloro-2-methylprop-1-en-1-yl dimethylamine, acmc-1ceik, 1-chloro-1-dimethylaminoisobutene, 1-chloro-2,n,n-trimethylpropenylamine, 1-chloro-n,n-2-trimethylpropenylamine
640792
1-chloro-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amine
CC(=C(N(C)C)Cl)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Chloro-N, N, 2-trimethylpropenylamine
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 129.0°C to 130.0°C
Punto d'infiammabilità 27°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.4520 to 1.4560
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Peso formulazione 133.62
Percent Purity 98.5+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloro-N,N,2-trimethylpropenylamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.