Learn More
1-Chloropentane, 99%, ACROS Organics™
Catalog Number 10052880
Click to view available options
Quantità:
5 mL
100 mL
500 mL
Imballaggio:
Glass bottle
543-59-9
C5H11Cl
106.59
MFCD00001015
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
10977
1-chloropentane
CCCCCCl
543-59-9
C5H11Cl
106.59
MFCD00001015
SQCZQTSHSZLZIQ-UHFFFAOYSA-N
pentyl chloride, pentane, 1-chloro, n-amyl chloride, n-pentyl chloride, amyl chloride, chloropentane, unii-0eg9msd3nk, 0eg9msd3nk, pentane, chloro, n-butylcarbonyl chloride
10977
1-chloropentane
CCCCCCl
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Chloropentane
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -60°C
Colore Colorless
Densità 0.8800g/mL
Punti di ebollizione 107°C to 108°C
Punto d'infiammabilità 11°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)4Cl
Indice di rifrazione 1.4115 to 1.4135
Quantità 5 mL
Beilstein 01,13
Indice di Merck 15,6
Gravità specifica 0.88
Informazioni di solubilità Solubility in water: negligible. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viscosità 0.59 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 106.59
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Chloropentane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.