Learn More
1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11916241
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
864754-16-5
C13H21BN2O4
280.13
MFCD08706026
YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl acetate, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-acetate, ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl acetate, pubchem18443, 1h-pyrazole-1-acetic acid,4-4,4,5,5-tetramethyl-1
16218385
ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]acetate
CCOC(=O)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
864754-16-5
C13H21BN2O4
280.13
MFCD08706026
YUEZJHOSHBTWPV-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazol-1-yl acetate, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-ethoxycarbonylmethyl pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyrazol-1-yl-acetic acid ethyl ester, ethyl 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole-1-acetate, ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazol-1-yl acetate, pubchem18443, 1h-pyrazole-1-acetic acid,4-4,4,5,5-tetramethyl-1
16218385
ethyl 2-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazol-1-yl]acetate
CCOC(=O)CN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-[(Ethoxycarbonyl)methyl]-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 280.13
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-¢(Ethoxycarbonyl)methyl!-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.