Learn More
1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, 96.0-101.0%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate |
Nota nome | 96.0-101.0% |
CAS min. % | 96.0 |
CAS max % | 100.0 |
Punto di fusione | 80.0°C to 83.0°C |
Colore | White |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 96.0-101.0% |
Imballaggio | Plastic bottle |
Quantità | 100 g |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 1-Hexadecylpyridinium chloride monohydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H330-Letale se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H301-Tossico se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.