Learn More
1-Hexanol, 98%, Reagent Grade, Honeywell™
Catalog Number 15687890
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Glass bottle
111-27-3
C6H14O
102.177
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
111-27-3
C6H14O
102.177
MFCD00002982
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
8103
CHEBI:87393
hexan-1-ol
CCCCCCO
Reagent Grade, 98%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Hexanol
Punto di fusione -52°C (literature)
Colore Colorless
Densità 0.814g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 156°C to 157°C (literature)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3(CH2)5OH
Quantità 1 L
Numero UN UN2282
Beilstein 969167
Peso formulazione 102.17g/mol
Pressione del vapore 1mmHg (25.6°C)
Percent Purity 0.98