Learn More
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10041741
140.67 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
304680-35-1
C10H19F6N2P
312.24
MFCD03093296
YPWSSSRXUOQNMQ-UHFFFAOYSA-N
1-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, 1-hexyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate v, 1-n-hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate, acmc-209hg2, dsstox_cid_27925, dsstox_rid_82678, dsstox_gsid_47949, ksc222c9l, 1-hexyl-3-methyl-imidazol-3-ium hexafluorophosphate, 1-hex-1-yl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
2734175
1-hexyl-3-methylimidazol-3-ium;hexafluorophosphate
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CCCCCCN1C=C[N+](C)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Ionic liquid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -73.5°C
Colore White
Densità 1.3045g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Indice di rifrazione 1.4160 to 1.418
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.3045
Viscosità 497 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 312.24
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.