Learn More
1-Iodododecane, 98%, stabilized, Thermo Scientific™
Marca: Thermo Scientific Acros 250091000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 4292-19-7 Peso : 0.17000kg
Quantità | 100mL |
---|---|
Imballaggio | Glass bottle |
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identificatori chimici
4292-19-7 | |
296.24 | |
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N | |
20282 | |
CCCCCCCCCCCCI |
C12H25I | |
MFCD00001088 | |
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane | |
1-iodododecane |
Specifica
1-Iodododecane | |
4292-19-7 | |
100.0 | |
Colorless to Yellow | |
159.0°C to 160.0°C (15.0mmHg) | |
97.5% min. (GC) | |
C12H25I | |
MFCD00001088 | |
Glass bottle | |
n-dodecyl iodide, dodecyl iodide, lauryl iodide, dodecane, 1-iodo, dodecane,1-iodo, iodododecane, iodo-dodecane, 1-iodanyldodecane, pubchem3943, n-iodododecane | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents | |
1.2 | |
1-iodododecane | |
20282 | |
Liquid |
Stabilized with 500ppm copper | |
97.5 | |
1.2000g/mL | |
-3.0°C | |
>110°C | |
Authentic | |
CH3(CH2)11I | |
01,67 | |
1.4830 to 1.4850 | |
100mL | |
GCDPERPXPREHJF-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCCCCCCCCI | |
296.24 | |
296.23 | |
98% |
Sicurezza e movimentazione
- 1-Iodododecane
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.