Learn More
1-Methoxy-2-propanol, 99+%
Codice prodotto. 11363316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
4 x 4 L
Dimensione della confezione:
16L
1L
250mL
4L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363316 1 L 1L
11394298 250 mL 250mL
11353316 250 mL 250mL
11304308 1 L 1L
11314308 4 L 4L
11324308 4 x 4 L 16L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11363316 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L12694.AU
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 107-98-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
1-Methoxy-2-propanol is used as a reagent in the synthesis of 2-amino-3-carboxy-4-phenylthiophenes, which acts as a protein kinase C inhibitors. It is also used as a reagent in the synthesis of metolachlor. It acts as a good biological indicator. Further, it is used as a solvent and an antifreeze agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 107-98-2
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
Numero MDL MFCD00004537
InChI Key ARXJGSRGQADJSQ-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 1-methoxy-2-propanol, pgme, methoxyisopropanol, 2-propanol, 1-methoxy, closol, dowtherm 209, propylene glycol monomethyl ether, poly-solve mpm, propasol solvent m, dowanol 33b
PubChem CID 7900
IUPAC Name 1-methoxypropan-2-ol
SMILES COCC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 1-Methoxy-2-propanol
Punto di fusione °C to 100°C
Densità 0.926 g/mL
Punti di ebollizione 119°C to 120°C
Punto d'infiammabilità 35°C
Intervallo percentuale saggio >99%
Indice di rifrazione 1.403
Quantità 1 L
Numero UN UN3092
Beilstein 1731270
Informazioni di solubilità Miscible with water,methanol and ether.
Peso formulazione 90.12
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Methoxy-2-propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-methoxy-2-propanol, 2-methoxy-1-propanol