Learn More
1-Methyl-1H-1,2,3-benzotriazole-5-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole-5-carbaldehyde |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 161.16 |
Percent Purity | 97% |