Learn More
1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1g
5g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-4-(3-nitrophenyl)piperazine |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Sinonimo | 1-methyl-4-3-nitrophenyl piperazine, 4-methyl-1-3-nitrophenyl piperazine, piperazine,1-methyl-4-3-nitrophenyl, zlchem 196, pubchem18685, acmc-209d0u, 1-3-nitrophenyl 4-methylpiperazine, 1-3-nitrophenyl-4-methylpiperazine, 1-methyl-4-3-nitrophenyl-piperazine, 1-methyl-4-3-nitro-phenyl-piperazine |
Quantità | 5g |
Peso formulazione | 221.26 |
Percent Purity | 97% |