Learn More
1-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
250mg
1g
Specifica
Materiale o nome chimico | 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 1g |
Peso formulazione | 194.11 |
Percent Purity | 97% |