Learn More
1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4090121
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium;naphthalen-1-yl phosphate;hydrate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
207569-06-0, 2183-17-7
C10H7Na2O4P
268.12
MFCD00041007
QYURIFWAOPAPAJ-UHFFFAOYSA-L
1-naphthyl phosphate disodium salt hydrate, sodium naphthalen-1-yl phosphate hydrate, disodium 1-naphthyl phosphate hydrate, disodium hydrate naphthalen-1-yl phosphate, 1-naphthyl phosphate sodium salt monohydrate, c10h7o4p.2na.h2o, 1-naphthyl?phosphate?disodium?salt?hydrate, 1-naphthyl phosphate disodium salt monohydrate, dihydrogen naphthyl phosphate, oxamethane, sodium salt, sodium salt
24212014
disodium;naphthalen-1-yl phosphate;hydrate
[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97.5% (HPLC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 286.13
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Naphthyl phosphate, disodium salt hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.