Learn More
1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10552563
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
68957-94-8, 68-12-2
C9H21O6P3
318.18
MFCD00006583
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
111923
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide
CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
68957-94-8, 68-12-2
C9H21O6P3
318.18
MFCD00006583
PAQZWJGSJMLPMG-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane-2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic acid cyclic anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide, unii-i6egd8839n, 1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 2,4,6-tripropyl-, 2,4,6-trioxide, propane phosphonic acid anhydride, 2,4,6-tripropyl-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane 2,4,6-trioxide, 1-propanephosphonic anhydride in thf, 2,4,6-tri-n-propyl-2,4,6-trioxo-1,3,5,2,4,6-trioxatriphosphorinane, 1-propanephosphonic anhydride in toluene, t3p
111923
2,4,6-tripropyl-1,3,5,2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-trioxatriphosphinane 2,4,6-trioxide
CCCP1(=O)OP(=O)(OP(=O)(O1)CCC)CCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride
CAS min. % 49.0
CAS max % 51.0
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0900g/mL
Punti di ebollizione 153.0°C
Punto d'infiammabilità 56°C
Imballaggio Plastic Bottle
Indice di rifrazione 1.4500 to 1.4540
Quantità 100 g
Indice di Merck 15, 7978
Gravità specifica 1.09
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible.
Peso formulazione 318.18
Percent Purity ≥50% solids
Forma fisica Solution
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1-Propanephosphonic acid cyclic anhydride, 50 wt.% solution in dimethylformamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.