Learn More
Biochrom 1 Test Tube Adapter
Accessory for Novaspec and Ultraspec Spectrophotometer units
Marca:  Biochrom 80211747
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07500kg
Codice prodotto. 10499594
  • 128.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Spring loaded for 10 to 18 mm diameter test tubes
Specifica
Specifica
Available in 10 mm, 12 mm, 16 mm
Test Tube Adapter
Novaspec, Ultraspec Spectrophotometer Units
1/Pk.