Learn More
Epredia™ 10% Neutral Buffered Formalin
Reduce exposure to toxic fumes with the premixed Epredia™ Neutral Buffered Formalin (10%). AFIP formulated.
Marca: Epredia™ 5725
Dettagli aggiuntivi : CAS : 50-00-0 Peso : 0.01000kg
Descrizione
- Phosphate buffers are used to stabilize the pH between 6.8 and 7.2
- Stringent quality control ensures a formaldehyde concentration of 10%
Specifica
Formalin | |
2.5 gal. |
Sicurezza e movimentazione
- 10% Neutral Buffered Formalin
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H371-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: formaldehyde, methanol, sodium phosphatedibasic, sodium phosphate monobasic