Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
I contenitori per la conservazione in polipropilene a 100 posti permettono la conservazione compatta e sicura di fiale criogeniche e provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. A differenza di quelli di cartone, questi contenitori non si rompono se esposti all'umidità o in caso di uso intenso.
Marca:  Bel-Art™ F18851-0011
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.17390kg
Codice prodotto. 15530082
  • 72.60€ / 5 confezioni
Spedizione stimata: 05-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
  • Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
  • Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
  • I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
  • Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
  • Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
  • Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
Misure delle scatole: 6 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (15.4 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) e 5.7 x 5.7 x 2.2 pollici di altezza (14.3 x 14.3 x 5.6 cm di altezza) senza cerniere e linguetta.
  • Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
  • Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifica
Specifica
naturale
Square
Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml
100
5/Pk.
154 mm
56 mm
Polipropilene
Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml
100
Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore
154 x 143 x 56 mm
143 mm