Learn More
Bel-Art™ Scatole per stoccaggio a 100 posti Scienceware™
I contenitori per la conservazione in polipropilene a 100 posti permettono la conservazione compatta e sicura di fiale criogeniche e provette da 0.5, 1.5 e 2.0 ml. A differenza di quelli di cartone, questi contenitori non si rompono se esposti all'umidità o in caso di uso intenso.
Marca: Bel-Art™ F18851-0014
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.95240kg
Descrizione
- Ideale per l'organizzazione su banco, nel congelatore o durante il trasporto
- Utilizzo possibile a temperature da -80 °C a +121 °C (da 112 °F a +249 °F)
- Cinque scelte di colore consentono di ordinare e organizzare visivamente campioni di diversi tipi
- I coperchi incernierati con linguetta a scatto si aprono facilmente e si chiudono in modo sicuro; il colore trasparente traslucido consente sempre di vedere l'interno
- Le scatole nere opache sono ideali per campioni fotosensibili
- Ciascuna posizione nella scatola è contrassegnata da una griglia alfanumerica
- Elementi “antiscivolo” sagomati sul fondo e nel coperchio garantiscono un impilamento sicuro
- Fondo della scatola trasparente per l'ispezione visiva
- Coperchio disponibile in quattro colori fluorescenti, colore naturale o in una confezione di colori assortiti
Order Info
Rack per congelatori disponibili separatamente.
These boxes do not fit in standard freezer racks
Specifica
Arancione | |
Square | |
Provette e fiale criogeniche da 100 x 0.5, 1.5 e 2 ml | |
100 | |
5/Pk. | |
154 mm | |
56 mm |
Polipropilene | |
Per provette e fiale criogeniche da 0.5, 1.5 e 2.0 ml | |
100 | |
Contenitore per la conservazione criogenica in congelatore | |
154 x 143 x 56 mm | |
143 mm |