Learn More
Eppendorf™ Piastre DeepWell per PCR da 96 pozzetti in polipropilene sterili da 1000 μl
LoBind plates, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
207.00€ - 750.00€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10503503
|
Eppendorf™
0030502248 |
Blue |
207.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10257462
|
Eppendorf™
0030502230 |
Green |
207.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10513994
|
Eppendorf™
0030506200 |
White |
750.00€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10053762
|
Eppendorf™
0030502213 |
Yellow |
207.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10693903
|
Eppendorf™
0030502205 |
Bianco |
207.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 22-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
LoBind plates, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes. The new polypropylene plates fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.- Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
- Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
- High chemical resistance
- G-safe - highest centrifugation stability
- LoBind - free of surface coating e.g., silicone
- Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
- LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
- LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
- Autoclavable
- Optionally available with barcode
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
Sterile |
8 x 12 | |
96 |