Learn More
Fisherbrand™ Injection Vial, Type 3
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Descrizione
- Type 3 Glass
- Clear
- Crimped Neck
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 51.6 mm |
Altezza (sistema metrico) | 94.5 mm |
Product Type | Injection Vial |
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Colore | Clear |
Diametro collo esterno (sistema metrico) | 20 mm |
Materiale | Glass (Type 3) |
Finitura collo | Crimped |
Closure Included | No |
Bocca | Narrow |