Learn More
HUBER Olio di silicone 10L
Consigliato per numerose applicazioni di controllo della temperatura. Gli oli termofluidi Huber Kaeltmaschinenbau™ da 10 l consentono un trasferimento ottimale del calore. Gli intervalli di temperature variano da -90 ° – 275 °C, con viscosità a 25 ° compresa tra 3 e 50 mm2/secondo.
Marca:  HUBER 6164
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.71000kg
Codice prodotto. 11537364
  • 1030.32€ / 10L
Spedizione stimata: 10-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Thermofluids for many temperature control applications
  • Display the best possible thermodynamic and environmental characteristics
  • Safe reliable operation relies on compliance with safety standards to ensure optimal results
  • Many varieties have higher maximum temperature when used in a Unistat™ closed application
  • Convenient 10L cans of Silicon or Synthetic oil for moderate-sized storage or work spaces
Specifica
Specifica
-40°C to +165°C to 220°C
10 l
10 mm2/sec.
Olio di silicone
165°C open bath, 220°C closed applications (Unistats™)