Learn More
HUBER Olio di silicone 10L
Consigliato per numerose applicazioni di controllo della temperatura. Gli oli termofluidi Huber Kaeltmaschinenbau™ da 10 l consentono un trasferimento ottimale del calore. Gli intervalli di temperature variano da -90 ° – 275 °C, con viscosità a 25 ° compresa tra 3 e 50 mm2/secondo.
Marca: HUBER 6158
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.00000kg
Descrizione
- Thermofluids for many temperature control applications
- Display the best possible thermodynamic and environmental characteristics
- Safe reliable operation relies on compliance with safety standards to ensure optimal results
- Many varieties have higher maximum temperature when used in a Unistat™ closed application
- Convenient 10L cans of Silicon or Synthetic oil for moderate-sized storage or work spaces
Specifica
20°C to 275°C | |
10 l | |
50 mm2/sec. |
Olio di silicone | |
275°C |