Learn More
Thermo Scientific™ 10mm Autosampler Vial Septa
Thermo Scientific™ National Target 10mm Septa are designed for use with 10-425 threaded caps.
18.17€ - 34.84€
Specifica
Descrizione | Septum for 10-425 Screw Caps |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) |
Tipo | Septa |
Dimensione chiusura | 10-425 |
Codice del prodotto | Marca | Setto | Spessore (sistema metrico) | Colore | Durezza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Setto | Spessore (sistema metrico) | Colore | Durezza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12631270
|
Thermo Scientific™
C4010-60 |
Red, Non-slit | 1.3 mm | Red, White | 45 °shore |
18.17€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12443648
|
Thermo Scientific™
C4010-35 |
Red | 1.3 mm | Red, White | 50 °shore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12473648
|
Thermo Scientific™
C4010-40 |
Red | 1.3 mm | Red, White | 45 °shore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
12483648
|
Thermo Scientific™
C4010-55 |
Blue | 1.5 mm | Blue, White | 55 °shore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
10256613
|
Thermo Scientific™
C4010-10 |
Virgin PTFE | 0.25 mm | White | 53 °shore |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Thermo Scientific™ National Target 10mm Septa are designed for use with 10-425 threaded caps.
Specifica
Septum for 10-425 Screw Caps | |
Certificate of Analysis (COA), Certificate of Conformance (COC) | |
Septa | |
10-425 |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.