Learn More
IBA Lifesciences 10x Buffer CI
Cell isolation buffer containing 10x PBS with 10 mM EDTA and 5% BSA
Marca:  IBA Lifesciences 6-6320-085
Dettagli aggiuntivi : CAS : 26628-22-8 Peso : 0.08500kg
Codice prodotto. 17237750
  • 101.00€ / 85mL
Spedizione stimata: 17-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 10x Buffer CI
  • 10x concentrated buffer suitable for cell isolation
  • Contains 10x PBS with 10 mM EDTA and 5% BSA
Specifica
Specifica
10 x PBS with 10 mM EDTA and 5% BSA
Buffer for Cell Isolation and Staining
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Buffer CI (10x) for cell isolation
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium azide
Offerte speciali
For Research Use Only.