Learn More
Clinisafe™ 11.5 L Clinical Waste Container
Our Clinisafe™ containers are made using low carbon footprint recycled material, providing a safe and sustainable solution to your clinical waste management needs.
193.00€
Specifica
Product Type | Waste Container |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 11.5 L |
Certificazione/Conformità | UK Regulations, UN3292 |
Colore | Gray |
Dimensioni (L x P x A) | 314 x 630 x 783 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17621735
|
Clinisafe™
51922415 |
Red |
193.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
17631735
|
Clinisafe™
51922430 |
Yellow |
193.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 01-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Clinisafe™ offer a sustainable clinical waste management solution into the market, that reduces your carbon footprint and helps you on the road to net zero.
- The 11.5 L Clinisafe™ container is specifically designed to enable the safe disposal of non-sharps clinical waste. Clinisafe™ Clinical Waste Container range has been designed to hold anatomical and laboratory waste.
- Features and benefits
- Made from low carbon footprint recycled material
- High-level leak-resistant hermetic seal
- Temporary closure and 4 click final closure features to prevent potential spillages and overfilling
- Carry handle for easy transportation
- Large aperture
- Compliant with UN3292
Specifica
Waste Container | |
UK Regulations, UN3292 | |
314 x 630 x 783 mm | |
Safe Disposal of Non-Sharps Clinical Waste |
11.5 L | |
Gray | |
20/Cs. |