missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius™ 11106 Series Non-sterile Cellulose Acetate (CA) Membrane Filters

Marca:  Sartorius™ 11106-100------N

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10089900

  • 542.00€ / pezzi 100

Spedizione stimata: 24-07-2023
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Specifica

Autoclavable
White
Cellulose Acetate
0.45 μm
69mL/min./cm2/bar
100 Pack
Membrane Filter
100 mm
1.9bar
Membrane filter
Cellulose Acetate
Non-sterile
For use in pressure filtration devices
120 μm
100 mm
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali