Learn More
Thermo Scientific™ Tappi a capsula per fiale da 11 mm per autocampionatore
I tappi e i setti preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione da manipolazione; compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC.
Marca: Thermo Scientific™ C4011-98Y
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Contaminazione da manipolazione ridotta al minimo grazie ai comodi tappi a capsula preassemblati Thermo Scientific™ da 11 mm per fiale per autocampionatore, compatibili con la maggior parte degli autocampionatori per HPLC e GC. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific, National o Chromacol.
- Anodized aluminum seals fit all 11mm crimp-top vials
- Seal 2000™ material is specially formulated for improved background performance over PTFE/red rubber
- Viton™ septa perform well with ECD detectors and are resistant to many aggressive solvents
Specifica
11mm Crimp Cap, 5.5mm hole | |
Alluminio, Rubber, Aluminum | |
100 | |
Crimp Cap | |
12x32 Crimp Vials |
Giallo, Clear, Red | |
Clear PTFE/Natural Red Rubber | |
1.0 mm | |
11 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: eventuali limitazioni sull'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.