Learn More
Fisherbrand™ Fiala da crimpare da 11 mm, vetro ambrato
Fiale standard per GC e HPLC.
Marca: Fisherbrand™
97.13 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21965" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33300kg
Descrizione
- 11mm
- Crimp Neck
- Flat bottom
- Glass
- Amber
Specifica
Top Bonded | |
11.6 mm | |
0.4 mL | |
Crimp | |
<1 μL | |
Conical, Flat Bottom | |
100 | |
ND11 |
Amber | |
Glass | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylene Box | |
0.2 mL | |
32 mm | |
1st Hydrolytic Class | |
Yes |