Learn More
Fisherbrand™ 11 mm Plastic Snap Ring Micro-Vial, Glass Micro Insert, Silanized
Recommended for HPLC applications only.
Marca:  Fisherbrand™
102.60 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23262" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.20250kg
Codice prodotto. 11505924
  • 108.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Vial/closure system recommended for HPLC applications only
  • Universally usable vials for almost all autosamplers, even those with robotic handling
  • Vials can also be crimped with a standard 11 mm Aluminum Crimp Seal
Specifica
Specifica
TopSert
11.6 mm
0.35 mL
Snap/Crimp
Conical Integrated Insert
0.2 mL
32 mm
1st Hydrolytic Class
No
Clear
TPX
GC, HPLC
CleanPack, Polypropylene Box
<4 μL
Flat Bottom
100
ND11