Learn More
Fisherbrand™ 11mm Vial Kit, Snap Ring Cap, Clear Glass, PE Cap, Silicone/PTFE septum
Includes 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32490kg
Codice prodotto. 11595994
  • 38.65€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 02-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • ND11
  • Glass
  • Clear
  • 1.5mL
  • Snap Ring Cap
  • Center hole
  • Polyethylene
  • Silicone/PTFE
  • Transparent
  • 1.3mm thickness
  • Reusable two compartment trays protect vials and closure while keeping matching supplies together
Specifica
Specifica
Transparent
Clear
Glass
100
Snap Ring
No
Silicone/PTFE
11.6 mm
1.9 mL
Polyethylene
32 mm