Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
I tappi a vite da 13 mm sono dotati di filettatura da 13-425. Disponibili in un vasto assortimento, i setti e i tappi preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Marca: Chromacol™ 12-SC-8RT1
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30080kg
Descrizione
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Open top caps are designed to be used with any of our 12mm septa
- Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications
- Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Specifica
13mm Open Top Screw Cap, Red Natural Rubber/Clear PTFE Liner; 8mm opening; Black | |
PTFE, Rubber, Polypropylene | |
500 | |
Screw Cap | |
12 mm Screw Thread Vials |
Red, Black | |
Red Natural Rubber/Clear PTFE | |
1.0 mm | |
12 mm |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.