Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
I tappi a vite da 13 mm sono dotati di filettatura da 13-425. Disponibili in un vasto assortimento, i setti e i tappi preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-66
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.89000kg
Descrizione
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
- Open-top
- 13-425 GPI Thread
Specifica
Black; Phenolic | |
Phenolic | |
1000 | |
13 mm |
Nero | |
None | |
Open Top Screw Cap | |
13-425 Screw Thread Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.