Learn More
Thermo Scientific™ 13mm Autosampler Vial Screw Thread Caps
I tappi a vite da 13 mm sono dotati di filettatura da 13-425. Disponibili in un vasto assortimento, i setti e i tappi preassemblati consentono di ridurre al minimo la contaminazione.
Marca: Thermo Scientific™ C4015-55BLK
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Descrizione
I tappi a vite filettati Thermo Scientific™ da 13 mm sono dotati di filettatura 13-425 e disponibili in una varietà di stili per tutte le applicazioni HPLC, GC o IC. Tappi e setti preassemblati per maggiore praticità riducono i rischi di contaminazione da manipolazione. È possibile scegliere tra i marchi Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ e Thermo Scientific™ Chromacol™.
Autosampler Vial Screw Thread CapsSpecifica
PP, Black; Blue PTFE/White Silicone Preslit septum | |
PTFE, Silicone, Polypropylene | |
Blue PTFE/White Silicone, Pre-slit | |
1.5 mm | |
13 mm |
Nero, Blue, White | |
Yes | |
100 | |
Open Top Screw Cap | |
13-425 Screw Thread Vials |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.