Learn More
Fisherbrand™ Tappo a vite in PP da 13 mm, filettatura 13-425
I tappi in polipropilene sono chimicamente inerti e adatti per la maggior parte delle applicazioni di cromatografia.
Marca: Fisherbrand™
82.36 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21972" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.06000kg
Descrizione
- 13mm
- PP Screw Cap
- Closed top
Specifica
White | |
Polypropylene | |
ND13 |
13 mm | |
Closed Top Screw Cap |